919454
CCW16-PEG3-BocNH
≥95%
Sinónimos:
tert-Butyl (2-(2-(2-(2-(4-(4-(N-Benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Productos recomendados
ligand
CCW16
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C34H43ClN2O8/c1-34(2,3)45-33(39)36-17-18-40-19-20-41-21-22-42-23-24-43-29-13-15-31(16-14-29)44-30-11-9-28(10-12-30)37(32(38)25-35)26-27-7-5-4-6-8-27/h4-16H,17-26H2,1-3H3,(H,36,39)
Clave InChI
ZBIUJJSRBDSDRU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.