Documentos clave
916307
Sigma-Aldrich
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 30 nm diameter, 0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
Sinónimos:
Platinum nanoparticles, PtNP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
Formulario
nanospheres
Nivel de calidad
concentración
0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
diámetro
30 nm
grupo funcional
citrate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Platinum nanoparticles have many applications ranging from the automotive, chemical, and biomedical industries.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Deborah Pedone et al.
Chemical Society reviews, 46(16), 4951-4975 (2017-07-12)
Oxidative stress-dependent inflammatory diseases represent a major concern for the population's health worldwide. Biocompatible nanomaterials with enzymatic properties could play a crucial role in the treatment of such pathologies. In this respect, platinum nanoparticles (PtNPs) are promising candidates, showing remarkable
Pt-based composite nanoparticles for magnetic, catalytic, and biomedical applications.
Liu Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 12579-12587 (2011)
Recent Advances in FePt Nanoparticles for Biomedicine.
Shi Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 2015, 1-13 (2015)
Artículos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.