Documentos clave
914851
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Sinónimos:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
concentración
20 % (w/w) in ethanol
tamaño de partícula
400 nm
tamaño de poro
non-porous
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52(24), 7083-7090 (2007)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)