914142
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 900 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Sinónimos:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
Nivel de calidad
concentración
5 % (w/w) in water
tamaño de partícula
900 nm
tamaño de poro
non-porous
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.