913529
Birch O-PC™ C0102
≥97%, New Iridium
Sinónimos:
2-(2-Ethylhexyl)-6,8,11-triphenyl-1H-peryleno[1,12-efg]isoindole-1,3(2H)-dione, BPI-Ph
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)