911437
Polyester bis-MPA dendron
no. Surface Groups 8, 8 NHBoc, 1 biotin (core), generation 3
Sinónimos:
Biotin-NHBoc dendron, Bis-MPA dendron
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
generation 3
nº de grupos superficiales
8
color
colorless to white
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
- Polymer architecture: Dendron
- Generation: 3
- Core functional group: Biotin
- End Group Functionality: NHBoc
- No. Surface Groups: 8
- Calculated Mol. Wt.: 2602.9 g/mol
- Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).