909041
Benzyl acrylate
≥99.8%, contains 40-60 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
Acrylic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
contiene
40-60 ppm MEHQ as inhibitor
color
colorless
cadena SMILES
O(Cc1ccccc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Clave InChI
GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Benzyl acrylate is a high refractive index monomer. It can be used to prepare high refractive index polymers, and formulate inks.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
105.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Dongjin Seo et al.
Journal of colloid and interface science, 580, 776-784 (2020-07-28)
Many studies on the deformation of soft films by liquids confirmed the increase in the radius of the deformation and the decrease in the apparent contact angle. However, due to the thinness, the dynamics of the deformation could not be
Julia Kredel et al.
Polymers, 11(12) (2020-01-01)
Fluoropolymers represent a unique class of functional polymers due to their various interesting and important properties such as thermal stability, resistance toward chemicals, repellent behaviors, and their low refractive indices in comparison to other polymeric materials. Based on the latter