Merck
907936
Sigma-Aldrich
Platinum and palladium on carbon
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd
Sinónimos:
Pd/Pt/C
About This Item
Fórmula lineal:
PdPt
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
contiene
~60% water
Extensión del etiquetado
4 wt. % Palladium loading (dry basis)
1 wt. % Platinum loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
Aplicación
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt is a bimetalic platinum and palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups
  • hydrogenolysis
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Otras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Información legal
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.