905518
Ir(dFFppy)2(dtbbpy)PF6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H34F12IrN4P
Número de CAS:
Peso molecular:
1021.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
activación del fotocatalizador
465 nm
cadena SMILES
FC1=C(C2=NC=C(F)C=C2)C([Ir]3([N]4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4C5=CC(C(C)(C)C)=CC=[N]53)C6=CC(F)=CC(F)=C6C7=CC=C(F)C=N7)=CC(F)=C1.FP(F)(F)(F)(F)F
Aplicación
Ir(dFFppy)2(dtbbpy)PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Craig P Johnston et al.
Nature, 536(7616), 322-325 (2016-08-19)
In the past 50 years, cross-coupling reactions mediated by transition metals have changed the way in which complex organic molecules are synthesized. The predictable and chemoselective nature of these transformations has led to their widespread adoption across many areas of