900728
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1500 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
Formulario
liquid
concentración
10 mg/mL in toluene
fluorescencia
λem 1500 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
Clave InChI
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
45.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.