809063
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
grupo funcional
phenoxy
sulfinic acid
cadena SMILES
O=S(O[Na])COC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c8-11(9)6-10-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
KITYKPJDXMLWTO-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.