806900
Sílice
mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~4 nm
Sinónimos:
Dióxido de silicio
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
form
mesoporous
powder
surface area
300-400 m2/g
particle size
2 μm
pore size
0.2-0.4 cm3/g pore volume
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.