805122
PLGA microspheres
50 μm average diameter
Sinónimos:
Degradex® PLGA, PLGA Nanoparticles
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
diámetro promedio
50 μm
densidad
1.3 g/cm3
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
To re-constitute:
- Remove the product from freezer.
- Wait until temperature rises to the ambient temperature.
- Add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.