Merck
790907
Sigma-Aldrich
TmPyPB
98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3,5-Tri(m-pyridin-3-ylphenyl)benzene, 1,3,5-Tris(3-pyridyl-3-phenyl)benzene, 3,3′-[5′-[3-(3-pyridinyl)phenyl][1,1′:3′,1′′-terphenyl]-3,3′′-diyl]bispyridine, Tm3PyPB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H27N3
Número de CAS:
Peso molecular:
537.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
98% (HPLC)
Formulario
powder
mp
195-200 °C
cadena SMILES
C1(C2=CC=CC(C3=CN=CC=C3)=C2)=CC(C4=CC=CC(C5=CN=CC=C5)=C4)=CC(C6=CC=CC(C7=CN=CC=C7)=C6)=C1
InChI
1S/C39H27N3/c1-7-28(34-13-4-16-40-25-34)19-31(10-1)37-22-38(32-11-2-8-29(20-32)35-14-5-17-41-26-35)24-39(23-37)33-12-3-9-30(21-33)36-15-6-18-42-27-36/h1-27H
Clave InChI
CINYXYWQPZSTOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Electron-transport and hole/exciton-blocking materail with high electron mobility (10-4-10-3 cm2 V-1 s-1) and high triplet energy level (2.75 eV) for highly efficient phosphorescent OLEDs application.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structure-property relationship of pyridine-containing triphenyl benzene electron-transport materials for highly efficient blue phosphorescent OLEDs
Su, Shi-Jian; Takahashi, Yasuyuki; et al.
Advances in Functional Materials, 19(8), 1260-1267 (2009)
Pyridine-containing triphenylbenzene derivatives with high electron mobility for highly efficient phosphorescent OLEDs
Su, Shi-Jian; Chiba, Takayuki; et al.
Advanced Materials, 20(11), 2125-2130 (2008)
Artículos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.