Merck
777633
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridazine
97%
Sinónimos:
4-Pyridazinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5N3
Número de CAS:
Peso molecular:
95.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
127-133 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccnnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H2,5,6)
InChI key
LUCGBEPEAUHERV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)