766534
2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile
97%
Sinónimos:
1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethene, 1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1,1-ethylenedicarbonitrile, 2-Cyano-3,3-bis(methylthio)acrylonitrile, 2-[Bis(methylsulfanyl)methylene]propanedinitrile, 3,3-Bis(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, 3,3-Di(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, NSC 202533, [2-Cyano-3,3-di(methylthio)]acrylonitrile, [Bis(methylthio)methylene]malononitrile, [Bis(methylthio)methylene]propanedinitrile, [Bis(methylthio)methylidene]propanedinitrile
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
79-84 °C
functional group
nitrile
thioether
SMILES string
CS\C(SC)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3
InChI key
FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)