Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $82.700 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $227.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22BKN6
Número CAS:
Peso molecular:
336.28
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Potassium tri(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
292-301 °C
SMILES string
[K+].Cc1cc(C)n(n1)[BH-](n2nc(C)cc2C)n3nc(C)cc3C
InChI
1S/C15H22BN6.K/c1-10-7-13(4)20(17-10)16(21-14(5)8-11(2)18-21)22-15(6)9-12(3)19-22;/h7-9,16H,1-6H3;/q-1;+1
InChI key
NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Scorpionate ligand
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ReagentPlus®, ≥99.5% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| mp 292-301 °C | mp >300 °C (lit.) | mp 167-168 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?