75570
Triethyl orthobenzoate
≥95.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.472
bp
239-241 °C (lit.)
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadena SMILES
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?