Merck
750050
Sigma-Aldrich
N-(4-Formylphenyl)carbazole
97%
Sinónimos:
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
271.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
155-160 °C
cadena SMILES
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
Clave InChI
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.