749885
L-Phenylalanine-13C9,15N,α,β,β,2,3,4,5,6-d8
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid-13C9,15N,α,β,β,2,3,4,5,6-d8
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+18
SMILES string
[2H][13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]1[13C]([2H])([2H])[13C]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D2,7+1,8+1D,9+1,10+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-SGKIMZMTSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c