747610
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
95%
Sinónimos:
10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium perchlorate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
activación del fotocatalizador
450 nm
cadena SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)