Documentos clave
741868
Sigma-Aldrich
Buchwald Palladacycle Precatalyst Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Nivel de calidad
grupo funcional
phosphine
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 704954XPhos Pd G1 250 mgSDS
  • 707589RuPhos Pd G1 Methyl -Butyl Ether Adduct, 95% 250 mgSDS
  • 718750BrettPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct, may contain up to 1 mole equivalent of MTBE, 97% 100 mgSDS
  • 704946SPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct 250 mgSDS
  • 708739tBuXPhos Pd G1 250 mgSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)