Merck
739243
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromoacetone-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Br13CH213CO13CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
218.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[13CH2][13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
LQQKDSXCDXHLLF-VMIGTVKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)