738573
Platinum-ruthenium alloy on graphitized carbon
extent of labeling: 20 wt. % Pt loading, extent of labeling: 10 wt. % Ru loading
Sinónimos:
20% Pt, 10% Ru on Vulcan XC72, 30% Pt-Ru/Vulcan
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
20 wt. % Pt loading
10 wt. % Ru loading
tamaño de partícula
<5 nm (Pt)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Ru].[Pt]
InChI
1S/Pt.Ru
Clave InChI
CFQCIHVMOFOCGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.