738247
3,4-Bis(hydroxymethyl)furan
98%
Sinónimos:
Furan-3,4-dimethanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
densidad
1.248 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1cocc1CO
InChI
1S/C6H8O3/c7-1-5-3-9-4-6(5)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
Clave InChI
RNKXUVJWMOMTHV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)