735485
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
97%
Sinónimos:
Pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
17-42 °C
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-7(9)6-3-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
AYYKCALHTPKNOI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)