Merck
733652
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
>97%
Sinónimos:
Polyethylene glycol, HEG ditosylate, Hexaethylene glycol ditosylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H38O11S2
Número de CAS:
Peso molecular:
590.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
>97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.521
density
1.227 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C26H38O11S2/c1-23-3-7-25(8-4-23)38(27,28)36-21-19-34-17-15-32-13-11-31-12-14-33-16-18-35-20-22-37-39(29,30)26-9-5-24(2)6-10-26/h3-10H,11-22H2,1-2H3
InChI key
ZIZXHPCBPDNLDD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1