72940
Ethyl 4-nitrobenzoate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester, Ethyl p-nitrobenzoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
55-59 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitro
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?