728969
3-Bromodiphenyl ether
97%
Sinónimos:
1-Bromo-3-phenoxybenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.608
density
1.371 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
phenoxy
SMILES string
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI key
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?