725641
L-Arginine-1-13C dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥95% (CP)
form
powder
mass shift
M+1
SMILES string
NC(NCCC[C@H](N)[13C](O)=O)=N.O.O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)