724882
4-Bromo-7-hydroxy-1-indanone
97%
Sinónimos:
4-Bromo-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
144-148 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
Clave InChI
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)