Merck
722162
Sigma-Aldrich
Cbz-3-Bromopyrrolidine
Sinónimos:
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
284.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
liquid
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.557
density
1.396 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI key
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)