722065
4-Acetamidocyclohexanone
97%
Sinónimos:
4-N-Acetyl-amino-cyclohexanone, N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
136-140 °C
grupo funcional
amide
ketone
cadena SMILES
CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)