720127
D-Glucose-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Labeled Glucose
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
mp
150-152 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i4+1,5+1,6+1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VJPMIEPHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)