719439
XtalFluor-E®
Sinónimos:
DAST difluorosulfinium salt, (Diethylamino)difluorosulfonium tetrafluoroborate, N,N-Diethyl-S,S-difluorosulfiliminium tetrafluoroborate, N,N-Diethylamino-S,S-difluorosulfinium tetrafluoroborate, N-(Difluoro-λ4-sulfanylidene)-N-ethyl-ethanaminium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mp
84-87 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CC\[N+](CC)=S(\F)F
InChI
1S/C4H10F2NS.BF4/c1-3-7(4-2)8(5)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
YLNKFQWRRIXZPJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Deoxofluorination reagent with a better safety profile, that doesn′t generate corrosive HF which makes it suitable for use in standard borosilicate vessels, and does not react violently with water
Reactant for:
- Preparation of fluorodisaccharides
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.