715670
2-(Bromoacetyl)benzofuran
97%
Sinónimos:
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one, 1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethanone, 1-(2-Benzofuryl)-2-bromo-1-ethanone, 1-(Benzo[b]furan-2-yl)-2-bromoethan-1-one, 1-(Benzofuran-2-yl)-2-bromoethanone, 1-Benzo[b]furan-2-yl-2-bromoethanone, 2-(2-Bromoacetyl)benzofuran, 2-(Bromoacetyl)benzo[b]furan, 2-Benzofuranyl bromomethyl ketone, 2-Benzofuryl bromomethyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
86-90 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
BrCC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H7BrO2/c11-6-8(12)10-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10/h1-5H,6H2
Clave InChI
NVRNCBWTEDOAQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Eschenmoser coupling reaction
- Preparation of β-oxo sulfones as substrates for stereoselective Michael addition/cross-benzoin cascade reactions
- Preparation of thienylpyrazole-based thiazoles and pyrazolines as antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, and analgesic agents
- Preparation of isatin-(benzofuryl-thiazolyl)-hydrazones by cyclocondensation with isatin-thiosemicarbazones under microwave irradiation as antimicrobial agents
- Synthesis of 2-naphthyl ethers as a protective agent against DNA damage induced by bleomycin-iron
- Asymmetric synthesis of β-dialkylamino alcohols by Ru-catalyzed transfer hydrogenation of α-dialkylamino ketones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?