Merck
71530
Sigma-Aldrich
Hidroximetanosulfinato de sodio dihidratado
≥98.0% (RT)
Sinónimos:
Formaldehídosulfoxilato de sodio, Rongalita
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3NaO3S · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (RT)
form
powder
pH
9.5-10.5
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
functional group
sulfinic acid
SMILES string
OCS(O[Na])=O.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Application
El hidroximetanosulfinato de sodio dihidratado es un reactivo versátil que puede utilizarse para una amplia variedad de transformaciones orgánicas como:
  • Una fuente de aniones SO2-2para la preparación de sulfonas y sultinas.
  • Desbromación de dibromoalcanos vecinales.
  • Deshalogenación reductiva de aldehídos y cetonas.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
supp_hazards
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rongalite: a useful green reagent in organic synthesis.
Kotha S, et al.
Chemical Reviews, 112(3), 1650-1680 (2011)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly