Merck
715263
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
Sinónimos:
1-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13BN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
212.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
mp
157-161 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
InChI key
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c