Merck
714577
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-pyridinylmethanol
97%
Sinónimos:
2-Amino-4-(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
80-84 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
InChI key
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)