Documentos clave
709409
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-15N human
98 atom % 15N, recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)