Merck
709336
Sigma-Aldrich
2-[(Methylamino)methyl]pyridine
97%
Sinónimos:
N-Methylpyridine-2-methanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.524
densidad
0.994 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
Clave InChI
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
82.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1