Merck
709166
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
O.OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2.H2O/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clave InChI
YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)