Documentos clave
708011
Sigma-Aldrich
Amano Lipase PS
(immobilized on diatomite)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Amano Lipase PS can be used as a catalyst in the enzymatic esterification reactions. It is also used in the resolution of racemic mixtures such as (R)- and (S)-1-trimethylsilyl-1-alkyn-3-ols by enantioselective acetylation reactions.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miniemulsion as efficient system for enzymatic synthesis of acid alkyl esters
De Barros D PC, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 106(4), 507-515 (2010)
Lipase catalysed resolution of (R)-and (S)-1-trimethylsilyl-1-alkyn-3-ols: useful intermediates for the synthesis of optically active ?-lactones
Allevi P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(1), 93-99 (1997)