705837
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Sinónimos:
Calcium pantothenate-13C6, 15N2 (di-β-alanine-13C6, 15N2)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
13C
15N
≥98 atom %
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13C](=O)O[Ca]O[13C](=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
Clave InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Vitamin B5 (a B vitamin), also known as pantothenic acid, is a water-soluble vitamin found in animal and plant products. Vitamin B5 deficiency causes dyslipidemia (abnormal levels of lipids in the blood) and dermatitis.
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?