704113
Carbon nanotube, single-walled
≥90% carbon basis (≥70% as carbon nanotubes), 0.7-1.3 nm diameter
Sinónimos:
SWCNT
About This Item
Productos recomendados
descripción
G/D Ratio: ≥15 (Raman 633 nm)
Median length: 1 μm
Ensayo
≥90% carbon basis (≥70% as carbon nanotubes)
Formulario
powder (freeze-dried)
fabricante / nombre comercial
Signis® CG100
superficie
≥700 m2/g
impurezas
≤5 wt. % Moisture content
diámetro
0.7-1.3 nm
diámetro promedio
0.82 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
densidad
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
densidad aparente
0.1 g/cm3
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Protocolos
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.