Merck
702676
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
4-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6OS
Número de CAS:
Peso molecular:
126.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.578
bp
88-92 °C/5 mmHg
densidad
1.025 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)