Merck
695696
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzaldehyde phenylhydrazone
97%
Sinónimos:
Salicylic aldehyde phenylhydrazone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
212.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
140-145 °C
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N\Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13-9-5-4-6-11(13)10-14-15-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15-16H/b14-10+
InChI key
SERARPRVBWDEBA-GXDHUFHOSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)