693030
(S)-T-BINAP
Sinónimos:
(S)-(−)-2,2′-p-tolyl-phosphino)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
optical activity
[α]20/D -156°, c = 0.5 in benzene
mp
250-255 °C
functional group
phosphine
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
InChI key
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago