687227
1H-Indole-2-methanol
90%
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Quality Level
assay
90%
form
solid
mp
72-78 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
InChI key
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for the synthesis of:
- Oxazino[4,3-a]indoles
- 2-arylsulfonylmethyl-3-piperazinylmethylindole derivatives as 5-HT6 receptor ligands
- SR13668 designed to mimic the unique anticancer mechanisms of dietary indole-3-carbinol to block Akt signaling
- Azido- and isothiocyanato-substituted indoles as melatoninergic agents
Useful starter in indole chemistry.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Synthesis, 13, 1810-1810 (2002)