Merck
683736
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
82-87 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Clave InChI
QVDWKLDUBSJEOG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)